Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinizing Flasks
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Dimensione chiusura:
24 mm
38 mm
51 mm
Graduated:
No
Yes
Dimensioni filo:
400
430
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Deep fluted sides enhance agitation
- Manufactured from low-extractable borosilicate glass
- Excellent quality and low extractables
- Deep-skirted rubber-lined screw caps
- Available graduated or ungraduated
Specifica
Specifica
| Descrizione | Style: Erlenmeyer Trypsinizing |
| Capacità (sistema metrico) | 700 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for forming cell suspensions through Trypsin digestion of connective Proteins |
| Dimensioni filo | 400 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Screw |
| Dimensione chiusura | 51 mm |