Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Unlined Aluminum Center Disc Tear-Out Seals
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10086701 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10086701
Marca: DWK Life Sciences 22418306
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Exposes the top of the rubber stopper to the syringe when the center disc is opened or removed
  • Available in 13 or 20mm O.D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Materiale Aluminum
Quantità 1000/Cs.
Tipo Center Disc Tear-out Cap
Dimensione chiusura 20 mm