Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Unlined Aluminum Center Disc Tear-Out Seals
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Exposes the top of the rubber stopper to the syringe when the center disc is opened or removed
- Available in 13 or 20mm O.D.
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1000/Cs. |
| Tipo | Center Disc Tear-out Cap |
| Dimensione chiusura | 20 mm |