Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni con apertura in alluminio non rivestito
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11788769 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Green
Natural
Red
Rosso
Dimensione chiusura:
11 mm
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11788769
Marca: DWK Life Sciences 22417805
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Open-top seal exposes stopper for sample retrieval with a syringe
  • Unlined
  • Closure Type: Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blu
Materiale Alluminio
Quantità Contenitore da 1000
Tipo Sommità aperta
Dimensione chiusura 20 mm