Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni con apertura in alluminio non rivestito
Codice prodotto. 12402661 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Green
Natural
Red
Rosso
Dimensione chiusura:
11 mm
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12402661
Marca: DWK Life Sciences 22417606
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Open-top seal exposes stopper for sample retrieval with a syringe
  • Unlined
  • Closure Type: Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Materiale Aluminum
Quantità 1000/Cs.
Tipo Open Top Cap
Dimensione chiusura 11 mm