Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni con apertura in alluminio non rivestito
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Green
Natural
Red
Rosso
Dimensione chiusura:
11 mm
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Unlined
- Closure Type: Seal
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1000/Cs. |
| Tipo | Open Top Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |