Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni a strappo in alluminio non rivestito
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10581522 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Incolore
Natural
Red
Verde
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10581522
Marca: DWK Life Sciences 22419206
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
  • Aluminum
  • Unlined
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Materiale Aluminum
Quantità 1000/Cs.
Tipo Complete Tear-off Cap
Dimensione chiusura 13 mm