Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni a strappo in alluminio non rivestito
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Incolore
Natural
Red
Verde
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
- Aluminum
- Unlined
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1000/Cs. |
| Tipo | Complete Tear-off Cap |
| Dimensione chiusura | 13 mm |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido