Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Crimp Top Finish; no Closures
Codice prodotto. 10531042 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
Altezza (sistema metrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
20 mm
Volume (sistema imperiale):
0.027 dr.
0.1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10531042
Marca: DWK Life Sciences W986217NG
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples.
  • Not graduated
  • Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
  • Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage for maximum sample retrieval
Order Info
Closures are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (sistema metrico) 3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Used for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples
Graduato No
Stile Conical V
Volume (sistema imperiale) 0.8 dr.
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A