Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Crimp Top Finish; no Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
Altezza (sistema metrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
20 mm
Volume (sistema imperiale):
0.027 dr.
0.1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples.
- Not graduated
- Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
- Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage for maximum sample retrieval
Order Info
Closures are sold separately.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.51 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples |
| Graduato | No |
| Stile | Conical V |
| Volume (sistema imperiale) | 0.5 dr. |
| Vedi altri risultati |