Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Clear
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Altezza (sistema metrico):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Includes
Silicone-lined, black phenolic screw caps faced with PTFE.
Manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping |
| Graduato | Yes |
| Stile | Conical V |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1.4 dr. |
| Vedi altri risultati |