Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Clear
Codice prodotto. 10453265 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Altezza (sistema metrico):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10453265
Marca: DWK Life Sciences W986287NG
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Silicone-lined, black phenolic screw caps faced with PTFE.
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (sistema metrico) 3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Graduato No
Stile Conical V
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 0.8 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Open-top)
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A