Learn More
DWK Life Sciences Flacone V Vial™ con tappo a vite pieno, trasparente
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 mL
1 mL
2 mL
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10.0 ml
Altezza (sistema metrico):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduato:
No
Yes
Dimensione chiusura:
13-425
15-415
20-400
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Includes
14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE
Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/14B Rubber |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volume (sistema metrico) | 5.0 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping |
| Graduato | No |
| Stile | Conical V |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1.4 dr. |
| Vedi altri risultati |