Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vacule™ with Screw Cap
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Altezza (sistema metrico):
45 mm
60 mm
Volume (sistema imperiale):
1.4 dr.
2.7 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Wheaton-33™ borosilicate glass
Order Info
Accepts stoppers 06-406-11B and 06-406-12 for freeze drying applications
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For lyophilization and freeze drying applications |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1.4 dr. |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Certificazione/Conformità | ASTM Type I, Class A, USP Type I |