Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vial File™ with Screw Cap: Amber
Codice prodotto. 12414801 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
4 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Open-top)
Tappo a vite
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 60
Codice prodotto. 12414801
Marca: DWK Life Sciences W224897
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber sample vials with a variety of screw cap options
The Vial File provides a compact, easily accessible means of sample storage. The vials are stored in individual partitions within a clear polystyrene case. Foam inserts provide extra protection for the vials.
  • Alpha numerical indexing card allows for identification of each sample vial
  • Vials are manufactured from borosilicate glass which provides superior chemical resistance
  • Cat. Nos. 02-912-591 and -597 feature open-top black phenolic screw cap for easy access with a syringe
  • The Teflon-faced silicone lined screw cap is ideal for low-temperature applications; provides excellent chemical barrier
  • Vials and caps are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) 14B Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Da utilizzare con (applicazione) Used for storing and transporting vials
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1.08 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I
Dimensione chiusura 13-425