Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Foam/LDPE Liners
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Materiale rivestimento interno:
Foam/LDPE
Polyethylene Foam
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Lined with foam polyethylene
- Excellent barrier to aqueous solutions
- Repeat sealability
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 200 Cs. |
| Materiale rivestimento interno | Foam/LDPE |
| Finitura collo | 24-410 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass bottle or vial |