Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Polyvinyl Liners
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
N. per custodia:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 48
pezzi 72
Descrizione
- White polypropylene screw cap provides clear surface for writing on cap
- Poly-vinyl liner provides an excellent moisture barrier
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 72 Cs. |
| Finitura collo | 58-400 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Product Type | Polypropylene Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round bottle |
| Rivestimento interno chiusura | Polyvinyl |