Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with PTFE-Faced Foamed Polyethylene Liners
Codice prodotto. 11724229 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Materiale rivestimento interno:
PTFE/Polyethylene
Polyethylene Foam
Materiale:
Polypropylene
Polypropylene, PTFE
N. per custodia:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 11724229
Marca: DWK Life Sciences 239236
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for environmental samples, pharmaceuticals and diagnostic reagents
  • PTFE faced foamed polyethylene liner offers chemical resistance
  • Polyethylene foam provides compressibility and sealing properties
  • Good for high purity chemicals, strong acids, and solvents
  • For usewith glass bottles or vials
  • Polypropylene
  • Screw cap
  • White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Materiale Polypropylene
N. per custodia 144 Cs.
Materiale rivestimento interno PTFE/Polyethylene
Finitura collo 33-400
Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass bottle or vial