Learn More
DWK Life Sciences Tappi aperti in polipropilene bianco rivestito in silicone/PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Contenitore da 100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Suitable for storage and containment of volatile solvents, sensitive compounds or corrosive chemicals
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 250 Cs. |
| N. per confezione | 250/Cs. |
| Finitura collo | 13-425 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass bottle or vial |
| Rivestimento interno chiusura | PTFE/Silicone |
| Autoclavabile | Autoclavable |