Learn More
DWK Life Sciences Tappi aperti in polipropilene bianco rivestito in silicone/PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Codice prodotto. p-3532425 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Contenitore da 100
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Product Code. 10725373
Brand: DWK Life Sciences W240840
Only null left
Add to basket
Add to basket
Suitable for storage and containment of volatile solvents, sensitive compounds or corrosive chemicals
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore White
Materiale Polypropylene
N. per custodia 250 Cs.
N. per confezione 250/Cs.
Finitura collo 13-425
Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass bottle or vial
Rivestimento interno chiusura PTFE/Silicone