Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Environmental Surface Sampling Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11711806 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
18 oz.
55 oz.
Include:
Dry Sponge
Dry Sponge and Glove
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11711806
Marca: Nasco B01299WA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag.
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag
  • Designed for testing work surfaces and equipment for Salmonella, Listeria, and other foodborne pathogens
  • Dry Speci-Sponge measures 1.5 x 3 x 0.63 in. (3.8 x 7.6 x 1.6 cm); not pretreated with bactericide
  • Simply add diluent, wipe test surface, and return sponge to its 18 oz. (532mL) bag
  • Self-contained sample can then be shipped for analysis
  • Sponge will wipe a large area; bag's puncture-proof tabs reduce damage to sample
  • White write-on area allows easy labeling and identification
Order Info
Available with or without sterile glove.
Specifica
Descrizione With Dry Sponge
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 55 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.6 L
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For environmental surfaces
Include Dry Sponge
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Volume di riempimento 55 oz.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Dimensioni (L x P) 12 x 7.5 in. (30 x 19 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 cm
Product Type Sample Bag