Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Thio Sample Bag
Codice prodotto. 30286577 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
2.25 mil
2.5 mil
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
9 in.
Capacità (sistema imperiale):
4 oz.
18 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 30286577
Marca: Whirl-Pak™ B01040WA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
Unbreakable, sterile bags to collect and dechlorinate water and wastewater samples for bacteriological examination in compliance with EPA and APHA requirements.
  • Economical and easy to dispose
  • 4 oz. (118 mL) bag contains one nontoxic, non-nutritive pill impregnated with 10 mg sodium thiosulfate and has 100 mL fill-line
  • 18 oz. (532 mL) bag contains one 25 mg sodium thiosulfate pill and has 300 mL fill-line
Specifica
Descrizione Standard Whirl-Pak Thio-Bags
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Capacità (sistema metrico) 118 mL
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Chlorinated Water
Include Contains one 25 mg sodium thiosulfate pill.
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 0.057 mm
Volume di riempimento 4 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 100/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 100/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 2.25 mil
Dimensioni (L x P) 18 x 7.6 cm (7 x 3 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Product Type Liquid Sample Bag