Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
Codice prodotto. 17748929
Encompass_Preferred
Click to view available options
Portata:
120 mL/min.
40 mL/min.
80 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17748929
Marca: Schmidlin™ DBWN2040
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • Purity: LC/MS grade
  • Proprietary membrane technology
  • No noise, no moving parts and no electricity
  • Ideal for all LC/MS applications
Specifica
Profondità (sistema metrico) 30 cm
Portata 40 mL/min.
Altezza (sistema metrico) 130 cm
Temperatura operativa ambiente max 35°C
Pressione di uscita 7 bar
Larghezza (sistema imperiale) 18.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 48 cm
Collegamenti Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in.
Purezza dell'azoto >97% at 40 L/min., >99% at 20 L/min.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.