Learn More
Dostmann Electronic Timer triplo III bianco con pila AAA
Codice prodotto. 10207512
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
115 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10207512
Marca: Dostmann Electronic 50200377
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This 3-channel-short period timer with a short display and an operating temperature between 0 to is indispensable for laboratories.
  • Countdown/up 99Hrs, 59 Mins 59 Secs, Pocket Clip, Magnet
  • Triple timer with large display
  • 3-channel-short period timer
  • Indispensable for laboratories
  • Indicates three separate times simultaneously, measuring range: 1sec to 20hours
  • Stopwatch function, integrated quartz watch, supplied with magnet and clip
  • Operating temperature: 0 to 50°C
  • Battery 1.5V AAA inclusive
  • Dimensions (W x H x D): 71 x 88 x 24mm 
  • Weight: 115g 
Specifica
Product Type Timer III triplo orario
Intervallo di tempo Da 1 sec. a 20 ore
Risoluzione 1 sec
N. di canali 3
Tipo di batteria AAA
Colore White
Peso (sistema metrico) 115 g
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con alimenti, in laboratorio, didattica, hobby
Quantità 1 ciascuno