Learn More
CPC Colder Products Company™ White Acetal Delrin Coupling Connector
Click to view available options
Materiale:
Resina acetalica Delrin
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Resina acetalica Delrin |
| Da utilizzare con | 3.2mm I.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 110°C |
| Product Type | Connettore di accoppiamento |