Learn More
3M™ White/Blue Combined SMS Laminate Protective Coveralls
Codice prodotto. 12912325
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12912325
Marca: 3M™ 7000089639
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protective coveralls are manufactured from a high quality laminated material with a breathable back panel to improve air ventilation and reduce heat build-up.
  • Breathable back panel to help improve air ventilation and reduce heat build-up.
  • Knit cuffs provide a soft wrist closure for increased comfort compared to elastic closures.
  • Elastic waist and ankles for convenience and freedom of movement.
  • Two-way zipper with sealable storm flap for convenience and to help provide additional protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size Small
Sesso Unisex
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile polso Knit
Stile collo Con cappuccio
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category III
Modello 4535W
Altezza (sistema metrico) 164 to 170 cm