Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco
Codice prodotto. 12847310
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 X-Large
3X-Large
4 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12847310
Marca: 3M™ 7000089698
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per applicazioni igieniche. Serie di camici da laboratorio monuso per visitatori 3M in polipropilene leggero.
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Elastic cuffs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size 3 X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polipropilene
Colore Bianco
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastico
Monouso Sì
Resistenza Non-hazardous Liquids, Dust
Tipo di giuntura Serged
Misura petto (sistema imperiale) 46 to 52 in.
Misura petto (sistema metrico) 117 to 132 cm
Certifications/Compliance (Europe) CE Category 1
Da utilizzare con (applicazione) Non-hazardous liquids and dust
Include Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W)
Tipo di imballaggio Individually Packaged