Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco
Codice prodotto. p-8004233
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 X-Large
3X-Large
4 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12857310
Marca: 3M™ 7000089699
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per applicazioni igieniche. Serie di camici da laboratorio monuso per visitatori 3M in polipropilene leggero.
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Elastic cuffs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size 4 X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polipropilene
Colore Bianco
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastico
Monouso Sì
Resistenza Non-hazardous Liquids, Dust
Tipo di giuntura Serged
Misura petto (sistema imperiale) 46 to 52 in.
Misura petto (sistema metrico) 117 to 132 cm
Certifications/Compliance (Europe) CE Category 1
Da utilizzare con (applicazione) Non-hazardous liquids and dust
Include Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W)
Tipo di imballaggio Individually Packaged