Learn More
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Codice prodotto. 12201262 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12201262 3 X-Large pezzi 50
12201252 2 X-Large pezzi 50
12201242 X-Large pezzi 50
12201232 Large pezzi 50
12201222 medio pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12201262 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D14591515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.48€
    403.74€ / pezzi 50
    Risparmia 217.74€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Realizzato in tessuto non tessuto SMS in polipropilene ignifugo non alogenato. La tuta con cappuccio DuPont™ ProShield™ @@@20@@@ SFR offre protezione contro la propagazione limitata della fiamma.
  • Tuta a propagazione della fiamma limitata con cappuccio a 3 pezzi
  • Struttura di tessuto non tessuto in polipropilene SMS a propagazione limitata della fiamma
  • Le cuciture esterne ribattute in arancione facilitano l'identificazione visiva e la differenziazione
  • Polsi, caviglie, volto e vita con elastico
  • Chiusura a zip con risvolto
  • In bianco con cuciture arancione
  • Antistatico e senza alogeni.
  • Certificato in conformità alla normativa (UE) 2016/425
  • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
  • EN 14116 indice 1 (propagazione limitata della fiamma), EN 1073-2 (protezione contro la contaminazione radioattiva)
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size 3 X-Large
Materiale Anti-static SMS
Colore Bianco
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Tubolare
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa 3 pezzi
Tipo di chiusura Chiusura a zip, risvolto
Tipo di giuntura Cucito, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 14116 indice 1, EN 1073-2, EN 1149-5
Descrizione Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati
Misura petto (sistema metrico) Da 124 a 132 cm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni nell'industria petrolchimica e ferroviaria, saldatura, gas e metallo