Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette assorbenti piegate Kimtech
Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
380 x 320 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Progettati appositamente per applicazioni impegnative che prevedono l'uso di solventi, inchiostri e vernici
- Ideali per le attività di pulizia che richiedono materiali a basso rilascio di fibre o con sostanze chimiche
- Confezionati in polybag antispruzzo e idrorepellente
- Compatibile con WypAll™
Specifica
Specifica
| Product Type | Salviette assorbenti Kimtech |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.77 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.77 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.1 cm |
| Materiale | Tessuto Hydrokint |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P) | 380 x 320 mm |
| Formato | Folded |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per attività di pulizia dove è necessario evitare di lasciare residui o ricorrere a sostanze chimiche |
| Vedi altri risultati |