Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Sealant Wipers, 1 Carton x 500 White Sheets
Codice prodotto. p-8005243 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Formato:
Piegatura 1/4
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12695606
Marca: Kimberly-Clark™ 7642
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifically engineered for wiping sealants from tools and brushes. 100% silicon free and low-linting.
  • 1 carton x 500, white sheets roll
  • Perfect for wiping sealant from tools and brushes
  • Ideal for use in controlled areas such as transport, healthcare and manufacturing
  • Delivered wrapped in a splash-proof, water-repellent polybag
  • 100% silicon free and low-linting
  • Help maximise efficiency and productivity while reducing wiping and solvent costs
  • Compatible with floor stand and wall wiper dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Panno per la rimozione di sigillanti Kimtech
Lunghezza (sistema imperiale) 10.23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400  mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.23 in
Larghezza (sistema metrico) 26.5 cm
Materiale Paper
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 400 x 500 mm
Formato Piegatura 1/4
Da utilizzare con (applicazione) Per la rimozione di sigillanti da strumenti e spazzole
Quantità confezione Confezione da 500
Sterilità Non sterile