Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
260 x 225mm
Dimensione della confezione:
pezzi 18
Descrizione
- Asciugamani ultra-morbidi, resistenti e assorbenti, confezionati in eleganti scatole pop-up per un'dispensazione fluida e senza sforzo
- Scatole a dispensazione senza contatto con finitura anti-spruzzo per un'igiene ottimale, intercalati: nessuno strappo o spreco della carta
- Strappo (Lxl): 25,4 x 22,6 cm, Colore: Bianco
- Migliora la tua esperienza nel bagno con il marchio Kleenex™
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Towel |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18.564 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.29 ft. |
| Larghezza (sistema metrico) | 225mm |
| Materiale | ™ |
| Peso base | 5.1 kg (11.22 lbs.) |
| Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001 |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P) | 260 x 225mm |
| Vedi altri risultati |