Learn More
ABEBA™ Calzature di sicurezza antistatiche - Modello mocassino in pelle bianca
Codice prodotto. 12596199
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Codice prodotto. 12596199
Marca: ABEBA™ 31032/35
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Adatti per alzatallone e solette ortopediche
  • Size 35-48 CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
  • Smooth leather, white
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
  • Non-slip PU walking sole
  • Steel toe cap
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
  • Sanitized treated ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Certificazione/Conformità CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 Standard
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) For heel and foot lift
Materiale rivestimento interno Silver Fibre
Materiale Leather
Size 35
Caratteristiche suola Shock-absorbent midsole
Materiale suola Polyurethane
Stile Light Loafer
Materiale dello zoccolo Steel
Stile dello zoccolo Cap
Resistente a Fuel and slip-resistant
Product Type ESD Light Loafer Safety Shoe