Learn More
ABEBA™ Calzature da lavoro bianche
Codice prodotto. p-8007807
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15233715
Marca: ABEBA™ 9600/37/38
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Anti-static occupational surgical clogs are non-slip.
  • Autoclavable at 121&deg C for 15 minutes (with no additives) 
  • White 
  • Antistatic 
  • Washable at 60&deg C 
  • Foldable, adjustable heel strap 
  • SRC slip resistance according to EN ISO 20347: 2012 
  • CE EN ISO 20347: 2012 
Specifica
Colore White
Stile 9600
Product Type Controlled Environments Shoes