Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per scopi generali in plastica bianca
Codice prodotto. 12357237 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
460 x 260mm
570 x 340mm
570 x 540mm
680 x 540mm
700 x 460mm
1130 x 540mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12357237
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibili in vari formati, per scopi generali, per la sicurezza contro radiazioni e rischi biologici, i vassoi con vasca di raccolta offrono un'area di lavoro riutilizzabile e il vantaggio del contenimento sicuro di fuoriuscite per la protezione del banco del laboratorio.
  • Disponibile nei formati per impieghi generici, per la protezione dai rischi biologici e dalle radiazioni
  • I vassoi con vasca di raccolta offrono un'area di lavoro riutilizzabile e il vantaggio del contenimento sicuro di fuoriuscite per la protezione del banco del laboratorio.
  • Tutti i vassoi sono forniti con un rivestimento interno gratuito al momento dell'acquisto
  • Altri rivestimenti interni ecologici APET sono forniti in confezioni da 25
Specifica
Dimensioni (L x P) 570 x 340mm
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 570 mm
Materiale Plastic
Tipo Tray
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Da utilizzare con Safe containment of spillages, lab bench protection
Include Liner
N. per confezione 1 Each
Forma Forma rettangolare