Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per scopi generali in plastica bianca
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
460 x 260mm
570 x 340mm
570 x 540mm
680 x 540mm
700 x 460mm
1130 x 540mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats
- Spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection
- All trays supplied with one free liner when purchased
- Additional environmentally friendly APET liners are provided in packs of 25
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 570 x 540mm |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema metrico) | 570 mm |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 540 mm |
| Da utilizzare con | Safe containment of spillages, lab bench protection |
| Include | Liner |
| N. per confezione | 1 Each |
| Forma | Forma rettangolare |