Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per scopi generali in plastica bianca
Codice prodotto. 12377237 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
460 x 260mm
570 x 340mm
570 x 540mm
680 x 540mm
700 x 460mm
1130 x 540mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12377237
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibili in vari formati, per scopi generali, per la sicurezza contro radiazioni e rischi biologici, i vassoi con vasca di raccolta offrono un'area di lavoro riutilizzabile e il vantaggio del contenimento sicuro di fuoriuscite per la protezione del banco del laboratorio.
  • Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats
  • Spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection
  • All trays supplied with one free liner when purchased
  • Additional environmentally friendly APET liners are provided in packs of 25
Specifica
Dimensioni (L x P) 680 x 540mm
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 680 mm
Materiale Plastic
Tipo Tray
Larghezza (sistema metrico) 540 mm
Da utilizzare con Safe containment of spillages, lab bench protection
Include Liner
N. per confezione 1 Each
Forma Forma rettangolare