Learn More
Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Codice prodotto. 15543271 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
20-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Quantità:
100/Pk.
144/Cs.
288/Pk.
500/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 500
Codice prodotto. 15543271
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap have a PTFE facing, backed by F217 liners.
Polypropylene (PP) caps with F217 & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps. They have a PTFE facing, backed by F217 liners. The F217 liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE). PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference.
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Specifica
Colore White
Descrizione Tappo a vite
Materiale Polypropylene
N. per custodia 100/Pk.
Imballaggio Packed in 5 bags of 100
Quantità 100/Pk.
Sterilità Sterile
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 53-400
Certificazione/Conformità ISO 9001
Forma Rotondo
Product Type PE Foam/PTFE-lined Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap