missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Tappi di protezione con piastra in colore bianco
Click to view available options
Size:
19 in.
20 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Polypropylene
- Disposable
- Bouffant style
- Pleated
- White
Specifica
Specifica
| Product Type | Tappo di protezione |
| Size | 19 in. |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Single-use |
| Quantità | Confezione da 1000 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto