Learn More
3M™ White Polyethylene Laminate Category I Protective Coveralls
Click to view available options
Size:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
4X-Large/5X-Large
Large
Large/X-Large
Medium
Small
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | 2X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 2-panel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Classe di protezione | Category I |
| Vedi altri risultati |