Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene/polietilene con pellicola laminata in colore bianco
Codice prodotto. 12912315
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4 X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
167 - 176 cm
179 - 187 cm
Da 164 a 170 cm
Da 174 a 181 cm
Da 186 a 194 cm
Da 194 a 200 cm
Da 200 a 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) unitSize
12912315 4 X-Large 78 to 81 in. Da 200 a 206 cm pezzi 20
12922305 Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm pezzi 20
12972305 Large 69 to 71 in. Da 174 a 181 cm pezzi 20
12912305 Small 64 to 67 in. Da 164 a 170 cm pezzi 20
12982305 X-Large 70 to 74 in. 179 - 187 cm pezzi 20
12992305 2 X-Large 73 to 76 in. Da 186 a 194 cm pezzi 20
12902315 3 X-Large 76 to 78 in. Da 194 a 200 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12912315 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100198130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    195.51€ / pezzi 20
    Risparmia 108.49€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4545 protegge da particelle radioattive e agenti biologici e riduce l'accumulo di carica elettrostatica.
  • Designed to be comfortable and highly protective
  • Excellent barrier against dry particles and certain limited liquid chemical splash
  • Biological protection tested to EN 14126
  • Soft, well-draping, laminated microporous material
  • Certified to also protect against radioactive particles and biological agents and reduce build up of static charge
  • Super low linting
  • Suitable for a wide range of applications including within many cleanrooms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size 4 X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polietilene e poliestere/polietilene laminato
Colore Bianco
Monouso
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Intrecciato
Tipo di cappa A tre pannelli
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con risvolto frangivento sigillato
Tipo di giuntura Cucitura ribattuta, Bound
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Direttiva DPI categoria III, tipo 5/6
Misura petto (sistema imperiale) 52 to 55 in.
Misura petto (sistema metrico) Da 132 a 140 cm
Altezza (sistema imperiale) 78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico) Da 200 a 206 cm