Learn More
CORNING GOSSELIN™ White Polypropylene Pot with Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 90
Descrizione
- Break-resistant polypropylene (PP) construction
- White or ivory
- Screw Cap
- Assembled
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | White |
| N. per custodia | 300/Cs. |