missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ White Polypropylene Screw Closures

Codice prodotto. 10549061
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10549061

Marca: Kautex™ 2000074185

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Colore White
Include Nozzle
Materiale Polypropylene
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 00 mm
Finitura collo 00 mm
Product Type Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 250 to 1000 Bottles
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato