Learn More
Kautex™ White/Red Polypropylene Screw Closures
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
00 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | White, Red |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 00 mm |
| Finitura collo | 00 mm |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 10 to 1000 mL Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 32 mm |