Learn More
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101.6 x 101.6 mm
22.2 x 11 mm
25.4 x 12.7 mm
25.4 x 19.1 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 44.5 mm
25.4 x 50.8 mm
25.4 x 7 mm
31.8 x 25.4 mm
32.5 x 15.9 mm
33 x 15.9 mm
38.1 x 19.1 mm
38.1 x 63.5 mm
44.5 x 12.7 mm
45.7 x 38.1 mm
50.8 x 25.4 mm
50.8 x 40.6 mm
6.4 x 25.4 mm
63.5 x 25.4 mm
67.1 x 7 mm
76.2 x 25.4 mm
Quantità:
1000/Pk.
10000/Pk.
2000/Pk.
3000/Pk.
4000/Pk.
500/Pk.
5000/Pk.
6000/Pk.
Etichette per riga:
1 Label
2 Labels
3 Labels
5 Labels
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 2000
pezzi 3000
pezzi 4000
pezzi 500
pezzi 5000
pezzi 6000
Descrizione
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Removable |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Etichette per riga | 2 Labels |
| Quantità | 4000/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.