Learn More
3M™ White SMS Based Polypropylene Category III Protective Coveralls
Click to view available options
:
Formato: Large
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Large |
| Sesso | Unisex |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 3-panel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Classe di protezione | Category III |
| Resistenza | Flame |
| Vedi altri risultati |