Learn More
Gosselin™ White Specimen Containers with Red Cap
Codice prodotto. 15458834
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 264
pezzi 380
Codice prodotto. 15458834
Marca: Gosselin™ TP52C023
CORNING GOSSELIN™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
  • Clear and break-resistant polypropylene (PP)
  • Available in different sizes and quantities
  • Color-coded screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Straight
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore chiusura Red
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore White
Etichetta No Label
N. per custodia 380/Cs.
N. per confezione 380/Pk.