Learn More
Gilac™ White Square Basin
Codice prodotto. 13489888
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
4.5 L
7 L
10 L
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13489888
Marca: Gilac™ G606021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
White Square Basin fit for food contact provides storage with excellent mechanical and chemical resistance in the laboratory. Highly durable, easy to clean, and chemically resistant. Easy to stock since they are nestable.
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Specifica
Tipo Storage Tub
Materiale LDPE
Colore White
Forma Square
Capacità (sistema imperiale) 1.8 gal.
Capacità (sistema metrico) 7 L
Dimensioni (L x P x A) 300 x 300 x 130 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Peso (sistema imperiale) 17.28 oz.
Peso (sistema metrico) 0.49 kg