Learn More
Atrow™ Rack per provette in acciaio inox bianco
Click to view available options
Posizioni:
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette per analisi |
| Matrice | 4 x 6 |
| Colore | Bianco |
| Capacità | Tubes (16 to 20 mm) |
| Materiale | Acciaio inox |
| Posizioni | 24 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provetta per emolisi |
| N. di rack | 4 x 6 |
| N. per custodia | 24 |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Vedi altri risultati |