Learn More
Soluzione tampone standard pH 12.47 bianca
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
- PTB/NIST traceable standard buffer solutions (work reference buffer solutions) for precision applications - safe use
- Standard buffering solutions as per DIN 19266-01: 2000
- Universal buffering solutions
- High accuracy: ±0.02 pH
- For precision applications
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100 °C |
| Colore | Bianco |
| Certificato di analisi | DIN/NIST |
| Densità | 1 g/cm3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di precisione |
| pH | 12.47 |
| Forma fisica | Liquido |
| Quantità | 250 ml |
| Imballaggio | Flacone |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PL 12
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: calcium hydroxide